Läs mer
Hirschmann™ DURAN™ Provrör med blå gradering
Produktkod. 11722025
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 ml
20 ml
25 ml
Examen:
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Examen unitSize
11722025 10 ml 0,1 ml Paket med 10
11772293 20 ml 0,1 ml Paket med 10
13198019 20 ml 0,2 ml Paket med 10
13108029 25 ml 0,5 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11722025 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 6400160
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1128.75 SEK
    1044.07 SEK / Paket med 10
    Save 84.68 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av DURAN™ borosilikatglas 3.3 för utmärkt kemisk och termisk chockbeständighet.
  • Med pip för enkel och spillfri upphällning
  • Rund bas
  • Klart glas för utmärkt klarhet
  • Finns i en mängd olika kapaciteter
Specifikationer
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Längd (metrisk) 170 mm
Material Borsilikatglas
Inkluderar Pip
Kvantitet 10/Pk.
Graderad Ja
Diameter (metrisk) 14 mm
Produkttyp Provrör
Examen 0,1 ml