Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Provrör med blå gradering
Description
- Med pip för enkel och spillfri upphällning
- Rund bas
- Klart glas för utmärkt klarhet
- Finns i en mängd olika kapaciteter
Specifications
Specifications
| Färg | Klart |
| Kapacitet (metrisk) | 25 ml |
| Längd (metrisk) | 215 mm |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Inkluderar | Pip |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Graderad | Ja |
| Diameter (metrisk) | 18 mm |
| Produkttyp | Provrör |
| Examen | 0,5 ml |