Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Skruvlock, blå PP, linerless läpptätning
Produktkod. 10424382 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Trådstorlek (metrisk):
GLS 80
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Trådstorlek (metrisk) Förpackningsstorlek
10424382 GLS 80 Paket med 10
1 options
Produktkod. 10424382 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 1112716
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    447.00 SEK
    393.93 SEK / Paket med 10
    Save 53.07 SEK
    11% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Blå PP GLS 80™ skruvlock med bred mun (pluggtätning) och droppfri, PP hällring för GLS 80™ flaskor
Tillåter öppning och stängning av DURAN™ GLS 80™ flaska med endast ett tre fjärdedels varv. En matchande PP hällring finns också tillgänglig, vilket möjliggör ren, droppfri användning.
  • Trippelgänga tillåter användarvänlig öppning och stängning med endast ett tre fjärdedels varv
  • Kepsen erbjuder en foderfri, integrerad läpptätning
  • Hällring för droppfri hällning och rent, säkert arbete
Specifikationer
Beskrivning Skruvlock
För användning med (applikation) Autoklavering av media och reagens; Beredning av media och reagens; Provinsamling; Odlingskärl; Lagring av media och reagens; Transport och frakt
Material Polypropen
Kvantitet 10/Pk.
Trådstorlek (metrisk) GLS 80
Halsfinish 11 mm
Diameter (metrisk) 87 mm