Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ skruvlock med fyra portar
Produktkod. 15710239 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Trådstorlek (metrisk):
GLS 80
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Trådstorlek (metrisk) Förpackningsstorlek
15710239 GLS 80 Paket med 2
1 options
Produktkod. 15710239 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 293109103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2390.00 SEK
    1596.28 SEK / Paket med 2
    Save 793.72 SEK
    33% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skruvlocket DURAN™ 80™ GLS med fyra portar ger ett flexibelt, modulärt system för säker överföring av vätskor och gas i slutna, sterila miljöer. Kompatibel med fem rördiametrar (3,2 till 12,0 mm) och fullt kompatibel med alla GLS 80 gängor.
  • Flexibelt modulärt GLS 80-anslutningssystem för säker överföring av flytande eller gasmedia inom en sluten och steril miljö
  • Fyra portar med GL 18-gänga accepterar fem utbytbara insertdiametrar: 3,2 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm och 12,0 mm
  • Rör matas genom portar och säkras med insatser och skruvanslutningar
  • Steril tryckutjämning är möjlig genom att använda sprutmembranfiltret (tryckutjämningskit finns separat)
  • Oanvända portar kan förseglas med en stängd GL 18-skruvlock (blankinglock)
  • Fullt kompatibel med alla GLS 80 gängor och erbjuder hög mångsidighet över hela flasksortimentet DURAN™
  • Konstruerad av PP och PTFE; minskar avdunstning under medieöverföring
Specifikationer
Färg Blått
Beskrivning DURAN GLS 80 skruvlock med fyra portar (GL 18 gänga) Blå och grå polypropen med vit EPDM O-ring
För användning med (applikation) Vätskeöverföring; Tillförsel av vätska till bioreaktorer; Tillförsel av reagens till instrument; Foto-bioreaktor
Material Polypropen, PTFE, EPDM
Kvantitet 2/Pk.
Sterilitet Icke-steril
Trådstorlek (metrisk) GLS 80
Halsfinish 93 mm
Diameter (metrisk) 87 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Kapsyl