Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Anslutningssystem med bred mun, skruvlock GLS 80™ , 4-portar, GL 18 tråd
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
3,2 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Flexibel GLS 80™ lock anslutningssystem för användning med halvstyva slangar, lämplig för DURAN™ GLS 80™ laboratorie- och mediaflaskor. Fem olika rördiametrar (3,2 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm och 12,0 mm) kan anslutas. Steril tryckutjämning genom membran liter möjlig. Oanvända portar kan förses med blindlock. Exempel på applikationer: Säker överföring av flytande media i ett slutet och sterilt system.
- Det flexibla modulsystemet möjliggör individuell kombination av de olika komponenterna efter behov och tillämpning
- Fem olika slangdiametrar (3,2 mm; 6,0 mm; 8,0 mm; 10,0 mm och 12,0 mm) kan anslutas
- NS 29/32 anslutning i mitten för tät förslutning
- Steril tryckutjämning genom membranfilter möjlig
- Oanvända portar kan förses med ett GL 18 blindlock
- Kompatibel med alla GLS 80 trådar och därför mångsidig
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 87 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 6 mm |
| Material | PTFE |
| För användning med (applikation) | Vätskeöverföring; Tillförsel av vätska till bioreaktorer; Tillförsel av reagens till instrument; Foto-bioreaktor |
| Trådstorlek | GL 18 |
| Kvantitet | 1 st |