Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Anslutningssystem med bred mun, skruvlock GLS 80™ , 4-portar, GL 18 tråd
Produktkod. p-7189110 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
3,2 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10031413
Brand: DWK Life Sciences 1160169
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Flexibel GLS 80™ anslutningssystem för användning av halvstyva slangar.
Flexibel GLS 80™ lock anslutningssystem för användning med halvstyva slangar, lämplig för DURAN™ GLS 80™ laboratorie- och mediaflaskor. Fem olika rördiametrar (3,2 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm och 12,0 mm) kan anslutas. Steril tryckutjämning genom membran liter möjlig. Oanvända portar kan förses med blindlock. Exempel på applikationer: Säker överföring av flytande media i ett slutet och sterilt system.
  • Det flexibla modulsystemet möjliggör individuell kombination av de olika komponenterna efter behov och tillämpning
  • Fem olika slangdiametrar (3,2 mm; 6,0 mm; 8,0 mm; 10,0 mm och 12,0 mm) kan anslutas
  • NS 29/32 anslutning i mitten för tät förslutning
  • Steril tryckutjämning genom membranfilter möjlig
  • Oanvända portar kan förses med ett GL 18 blindlock
  • Kompatibel med alla GLS 80 trådar och därför mångsidig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) 87 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 3,2 mm
Material PTFE
För användning med (applikation) Vätskeöverföring; Tillförsel av vätska till bioreaktorer; Tillförsel av reagens till instrument; Foto-bioreaktor
Trådstorlek GL 18
Kvantitet 1 st