Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Sexkantig propp, platt, diamantslipad
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
DURAN™ sexkantiga ihåliga pluggar används för att täta laboratorieutrustning såsom mätkolvar, blandningscylindrar, slipade skarvkolvar, etc. DURAN™ sexkantiga ihåliga pluggar finns i 2 standardversioner - spetsig - platt - Storlekar analoga med DURAN™ koniska slipade fogar. Skärkvalitet: DG = Diamond Ground
- Plan
- Diamantslipad
- ihålig glaspropp
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Förslutning av kärl med standardslipade fogar |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Storlek | NS 29/32 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Borsilikatglas |