Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Högtemperatur PTFE-silikonskydd, GL 45, PTFE-belagd
Produktkod. 16688442 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kvantitet:
10/Pk.
Produktkod. Kvantitet
16688442 10/Pk.
1 options
Produktkod. 16688442 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 292490909
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    557.52 SEK
    466.37 SEK / Paket med 10
    Save 91.15 SEK
    16% Av
I lager
Ersättande GL 45 PTFE-belagd högtemperatursilikonkapsel för användning med aluminiumlocket.
Aluminium är ett alternativt material till plasten som används i de flesta skruvförslutningar för laboratorieflaskor. Kåporna är tillgängliga som ett lock med stängd topp med en PTFE-belagd högtemperaturkåpa, eller som en öppen lock för användning med septum eller propp. Metallförslutningar erbjuder ett brett spektrum av temperaturtoleranser och har en hög mekanisk hållfasthet. Aluminium erbjuder överlägsna barriäregenskaper som skyddar mot ljus, fukt, syre och andra gaser.
  • Fri från kolvätebaserad plast, mjukgörare, ftalater etc.
  • Hög temperaturanvändning upp till +260° C för depyrogenering eller varmluftssterilisering
  • Bekvämt: Tråd passar alla DURAN™ GL 45 glasflaskor från 100 ml till 20 liter
  • Säker tätning med USP Klass VI PTFE-belagd silikonkapsel
  • Lockliner levereras omonterad för enkel bearbetning och är utbytbar
  • Bekväm öppning och återstängning eftersom räfflor ger extra grepp för våta eller handskar
  • Skydd: Elektriskt ledande material– ESD-avledning
Specifikationer
Färg Silver
För användning med (applikation) Ett alternativ till plastskruvlock för laboratorieflaskor; Högtemperaturbearbetning och applikationer; Lågtemperatur/kryogen provförvaring; Pharma API och lagring av känsligt material
Material Aluminium
Kvantitet 10/Pk.
Trådstorlek (metrisk) GL 45
Liner material PTFE-belagd silikon
Höjd (metrisk) 3 mm
Diameter (metrisk) 44.4 mm