Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Högtemperaturskruvlock, PTFE-belagd, peroxidhärdad silikon, röd PBT
Produktkod. 11706848 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Trådstorlek (metrisk):
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11706848
Brand: DWK Life Sciences 292401108
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skruvlock med locktätning och hög temperatur- och kemikaliebeständighet.
Det röda polybutylentereftalat (PBT) GL-locket och ETFE-gjutringarna erbjuder större termisk och kemisk beständighet än motsvarande polypropenkomponenter. Skruvlockstätning har en PTFE-belagd lockfoder för effektiv tätning. ETFE hällring säkerställer droppfri hällning.
  • Utmärkt kemikaliebeständighet tack vare PTFE-beläggning
  • Lockfoder bildar en tät försegling med flaskperoxidkatalyserad silikon
  • Peroxidkatalyserad silikon
  • Lämplig för PBT-skruvkork och manipuleringssäkra skruvkork
  • Fullt kompatibel med gällande internationella regler för kontakt med livsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Rött
Beskrivning Skruvlock
För användning med (applikation) Autoklavering av media och reagens; Beredning av media och reagens; Lämplig för torr värmesterilisering; Tryckapplikationer; Lagring av frätande reagens; Kemiska och termiska reaktioner; Långtids-/arkivlagring av prover, media och reagens; Provtagning; Transport och frakt
Material PBT, ETFE, Glasfiber
Kvantitet 10/Pk.
Skruvmaterial Polybutylentereftalat (PBT) med glasfiber
Trådstorlek (metrisk) GL 18
Liner material PTFE-belagd silikon
Förslutningsfoder PTFE/silikon
Stängningsmaterial PBT med glasfiber
Diameter (metrisk) 23 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras