Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Högtemperaturskruvlock, PTFE-belagd, peroxidhärdad silikon, röd PBT
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Trådstorlek (metrisk):
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Det röda polybutylentereftalat (PBT) GL-locket och ETFE-gjutringarna erbjuder större termisk och kemisk beständighet än motsvarande polypropenkomponenter. Skruvlockstätning har en PTFE-belagd lockfoder för effektiv tätning. ETFE hällring säkerställer droppfri hällning.
- Utmärkt kemikaliebeständighet tack vare PTFE-beläggning
- Lockfoder bildar en tät försegling med flaskperoxidkatalyserad silikon
- Peroxidkatalyserad silikon
- Lämplig för PBT-skruvkork och manipuleringssäkra skruvkork
- Fullt kompatibel med gällande internationella regler för kontakt med livsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Rött |
| Beskrivning | Skruvlock |
| För användning med (applikation) | Autoklavering av media och reagens; Beredning av media och reagens; Lämplig för torr värmesterilisering; Tryckapplikationer; Lagring av frätande reagens; Kemiska och termiska reaktioner; Långtids-/arkivlagring av prover, media och reagens; Provtagning; Transport och frakt |
| Material | PBT, ETFE, Glasfiber |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Skruvmaterial | Polybutylentereftalat (PBT) med glasfiber |
| Trådstorlek (metrisk) | GL 14 |
| Liner material | PTFE-belagd silikon |
| Förslutningsfoder | PTFE/silikon |
| Stängningsmaterial | PBT med glasfiber |
| Visa mer |