Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Högtemperaturskruvlock, PTFE-belagd, peroxidhärdad silikon, röd PBT
Produktkod. p-7189373 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Trådstorlek (metrisk):
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Trådstorlek (metrisk) unitSize
11792332 GL 25 Paket med 10
11702342 GL 32 -
10222161 GL 45 Paket med 10
11796838 GL 14 Paket med 10
11706848 GL 18 Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11792332 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 292401305
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skruvlock med locktätning och hög temperatur- och kemikaliebeständighet.
Det röda polybutylentereftalat (PBT) GL-locket och ETFE-gjutringarna erbjuder större termisk och kemisk beständighet än motsvarande polypropenkomponenter. Skruvlockstätning har en PTFE-belagd lockfoder för effektiv tätning. ETFE hällring säkerställer droppfri hällning.
  • Utmärkt kemikaliebeständighet tack vare PTFE-beläggning
  • Lockfoder bildar en tät försegling med flaskperoxidkatalyserad silikon
  • Peroxidkatalyserad silikon
  • Lämplig för PBT-skruvkork och manipuleringssäkra skruvkork
  • Fullt kompatibel med gällande internationella regler för kontakt med livsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Rött
Beskrivning Skruvlock
För användning med (applikation) Autoklavering av media och reagens; Beredning av media och reagens; Lämplig för torr värmesterilisering; Tryckapplikationer; Lagring av frätande reagens; Kemiska och termiska reaktioner; Långtids-/arkivlagring av prover, media och reagens; Provtagning; Transport och frakt
Material PBT, ETFE, Glasfiber
Kvantitet 10/Pk.
Skruvmaterial Polybutylentereftalat (PBT) med glasfiber
Trådstorlek (metrisk) GL 25
Liner material PTFE-belagd silikon
Förslutningsfoder PTFE/silikon
Stängningsmaterial PBT med glasfiber
Diameter (metrisk) 33 mm