Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ HPLC reservoarflaska, klar, konisk bas, GL 45
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7189104 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
1000 mL
2000 mL
3500 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
15819007 1000 mL Varje
15829007 2000 mL Varje
15839007 5000 mL Varje
15849007 10,000 mL Varje
16444944 3500 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15819007 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 218415407
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den optimerade koniska designen möjliggör den säkraste och mest effektiva leveransen av mobil fas till HPLC-analysatorer.
De DURAN™ reservoarflaskor har designats speciellt för lagring och leverans av högpresterande vätskekromatografi (HPLC) mobila faser och lösningsmedel. Reservoarer har ett centralt hålrum för inloppsfiltret för att möjliggöra den mest effektiva leveransen av mobil fas till HPLC-analysatorer. Ett säkrare och bekvämare alternativ till flatbottnade glasmediaflaskor, de koniska bottenreservoarerna möjliggör en större återvinning av lösningsmedel, utan att behöva luta behållaren och riskera att spilla lösningsmedel. De större reservoarerna möjliggör längre oavbrutna analyser. Dessa är särskilt användbara under en helg eller långvarig kromatografisk analys när det kan finnas risk för att lösningsmedel tar slut under obevakad drift.
  • Den optimerade koniska designen möjliggör den säkraste och mest effektiva leveransen av mobil fas till HPLC-analysatorer
  • Tillverkad av valfritt material för lösningsmedelsflaskor: borosilikat 3,3 glas. Detta material har en exceptionell kemisk hållbarhet som erbjuder en mycket låg profil för extraherbara oorganiska joner och total frånvaro av organiska extraherbara material.
  • DURAN™ är ett borosilikatglas typ 3.3 enligt den internationella standarden ISO 3585, och är klassificerat som ett typ I, klass A lågexpansionsborosilikatglas enligt definitionen av ASTM-E438-1992
  • DURAN™ glas klassificeras av USP / EP / JP farmakopéer som ett neutralt glas av typ I
  • Spårningskod och certifikat för spårbarhet av tillverkningspartier
  • På de två större storlekarna kan det centrala hålrummet rymma magnetiska omrörarstänger för förbättrad blandning
  • Sidoventil/dräneringshål i basen för ultraljudsavgasning av bad eller vattendränering efter rengöring
  • GL 45 gänga passar standard HPLC anslutningslock
  • Hållbara vit emalj volymgraderingar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) Tillförsel av lösningsmedel till HPLC-utrustning; Säker överföring av flytande media i ett slutet och sterilt system
Inkluderar Gängor, storlek GL 45
Antal per förpackning 1/Pk.
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Yttre 110 mm