Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ HPLC skruvlock, 4 slanganslutningar, blå, GL 45, PP
Produktkod. 10740834 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Trådstorlek (metrisk):
12 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Trådstorlek (metrisk) Förpackningsstorlek
10740834 12 mm Paket med 2
1 options
Produktkod. 10740834 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 1129812
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1145.00 SEK
    924.66 SEK / Paket med 2
    Save 220.34 SEK
    19% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Skruvlock för tryck- och vakuumbeständig flaska för HPLC-applikationer.
De DURAN™ HPLC-flaska finns som ett färdigt system. Denna består av en speciell tryck- och vakuumbeständig flaska och ett skruvlock med 4 portar. Detta gör att 3 stationer kan betjänas samtidigt från ett fartyg. Samtidigt kan en steril tryckutjämning monteras på det fjärde utloppet.
  • Anslutning av olika slangdiametrar (1,6 och 3,2 mm)
  • Oanvända portar kan tätas med silikontätningar
  • Valfria sterila tryckutjämningssatser (membranfilter 0,2μ m)
  • Komplett system som består av: DURAN™ tryck plus laboratorieflaska med 4-ports skruvlock (PP); fyra skruvförband (svart, M8-gänga) och silikontätningar tillgängliga
Specifikationer
Beskrivning Skruvlock HPLC, GL 45, 4 portar, komplett (GL 45 skruvlock, 4 x M8 svarta skruvlock, 12 x silikontätningar för 1,6; 3,2 mm rör eller ämnen)
För användning med (applikation) Säker överföring av flytande media i ett slutet och sterilt system; Tillförsel av lösningsmedel till HPLC-utrustning
Material Polypropen, Silikon
Kvantitet 2/Pk.
Trådstorlek (metrisk) 12 mm
Halsfinish 12 mm