Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Jodflaska, Erlenmeyer-form, med standardslipad skarv och glaspropp
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
Originalet DURAN™ Erlenmeyer-kolvar är förutbestämda för användning i laboratoriet på grund av deras enastående egenskaper, såsom mycket god kemisk beständighet, nästan inert beteende och en hög drifttemperatur. Dessutom, på grund av sin enhetliga väggtjockleksfördelning, kännetecknas de av minimal termisk expansion och, som ett resultat, hög värmechockbeständighet. DURAN™ Erlenmeyerkolvar är därför särskilt lämpade för arbete vid mycket höga temperaturer och snabba temperaturväxlingar. Inom livsmedelstekniken bestäms graden av mättnad av fetter på basis av jodvärdet. Jod tillsätts till en reaktionslösning, vilket adderar upp till dubbelbindningar av fettsyrorna som finns i lösningen. Ju mer jod som måste tillsättas, desto fler omättade fettsyror finns i lösningen. Detta test utförs helst i en jodkolv som på grund av sin koniska form är väl lämpad för att blanda flera komponenter.
- Enkel att blanda på grund av konisk form
- Tät stängning på grund av standard jordfog
- Endast glaskomponenter installerade
- Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
- Påbränd, mycket hållbar vit keramik
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) bas | 105 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| För användning med (applikation) | Bestämning av jodtalet; Blanda flera komponenter; Uppvärmning; Spädningslösningar; Mätning av vätskemängder; Levereras med glaspropp |
| Antal per förpackning | 10/Pk. |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |