Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Mantlad spiralkondensor, med 2 standardjordanslutningar och 2 påskruvade plastslanganslutningar
Produktkod. 10385341 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Standard konisk led nr:
NS 24/29
NS 29/32
Längd (metrisk):
250 mm
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standard konisk led nr Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10385341 NS 29/32 400 mm Varje
10111411 NS 29/32 250 mm Varje
10090131 NS 24/29 250 mm Varje
10579171 NS 24/29 400 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10385341 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 242558206
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1875.00 SEK
    1642.15 SEK / Paket med 1
    Save 232.85 SEK
    12% Av
I lager
Kondensor med stor kylyta för kondensering av ångor från reaktionsblandningar med låg kokpunkt (destillation).
Genom att kombinera Liebig-kondensorns kylegenskaper med Dimroth-kondensorns kylegenskaper produceras den intensiva kylaren. Denna kännetecknas av sin stora kylyta (kylslinga och yttermantel) och är därför lämplig för att kondensera ångor från reaktionsblandningar med låg kokpunkt (destillation).
  • Denna typ av kondensor har en mycket stor värmeväxlingsyta tack vare sin spolkondensor och dubbla mantel och är därför särskilt lämpad för arbete med lågkokande media
  • Två avtagbara plastoliver för in- och utlopp av kylmediet
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
Specifikationer
För användning med (applikation) använd som en återloppskylare för kondensation och återkoppling av (lösningsmedels)ångan till reaktionsblandningen; Destillering; Alla kondensorer är specialstorlekar och inte enligt DIN
Längd (metrisk) 400 mm
Kvantitet 1 st
Standard konisk led nr NS 29/32
Material Borosilikatglas (3.3), PBT, polypropen, silikon
Typ Icke-DIN storlek