Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Mantlad spiralkondensor, med 2 standardjordanslutningar och 2 påskruvade plastslanganslutningar
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Standard konisk led nr:
NS 24/29
NS 29/32
Längd (metrisk):
250 mm
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Genom att kombinera Liebig-kondensorns kylegenskaper med Dimroth-kondensorns kylegenskaper produceras den intensiva kylaren. Denna kännetecknas av sin stora kylyta (kylslinga och yttermantel) och är därför lämplig för att kondensera ångor från reaktionsblandningar med låg kokpunkt (destillation).
- Denna typ av kondensor har en mycket stor värmeväxlingsyta tack vare sin spolkondensor och dubbla mantel och är därför särskilt lämpad för arbete med lågkokande media
- Två avtagbara plastoliver för in- och utlopp av kylmediet
- Tät stängning på grund av standard jordfog
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | använd som en återloppskylare för kondensation och återkoppling av (lösningsmedels)ångan till reaktionsblandningen; Destillering; Alla kondensorer är specialstorlekar och inte enligt DIN |
| Längd (metrisk) | 250 mm |
| Kvantitet | 1 st |
| Standard konisk led nr | NS 29/32 |
| Material | Borosilikatglas (3.3), PBT, polypropen, silikon |
| Typ | Icke-DIN storlek |