Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Burk, med lock
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
75 mL
175 mL
325 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Helst används behållare som kan stängas för att lagra ämnen och material. På så sätt kan ämnen och material skyddas från oönskade effekter. Dessa behållare finns i olika former såsom burkar, cylindrar eller burkar. Valet av kärl beror på materialets användning och/eller karaktär.
- Med lock för säker förvaring och transport
- Påbränd, mycket hållbar vit keramik
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 325 mL |
| För användning med (applikation) | Förvaring och transport |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Diameter (metrisk) | 100 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |