Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Burk, med lock
Produktkod. 15251909 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
75 mL
175 mL
325 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15251909 75 mL Paket med 10
13494796 175 mL Paket med 10
12625706 1000 mL Paket med 10
12615706 325 mL Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15251909 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 242083409
I lager
Burken tillåter förvaring och transport av material. Det matchande locket förhindrar turbulens under transport eller kontaminering.
Helst används behållare som kan stängas för att lagra ämnen och material. På så sätt kan ämnen och material skyddas från oönskade effekter. Dessa behållare finns i olika former såsom burkar, cylindrar eller burkar. Valet av kärl beror på materialets användning och/eller karaktär.
  • Med lock för säker förvaring och transport
  • Påbränd, mycket hållbar vit keramik
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 75 mL
För användning med (applikation) Förvaring och transport
Material Borosilikatglas (3.3)
Kvantitet 10/Pk.
Diameter (metrisk) 60 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.