Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ KPG™ Omrörarlager, utbytbart, med standard jordkon, HP , HQ
Produktkod. 10303561 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Standard konisk led nr:
HP 10, NS 24/29
HQ 10, NS 29/32
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standard konisk led nr unitSize
10303561 HQ 10, NS 29/32 Varje
10008230 HP 10, NS 24/29 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10303561 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 245285603
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
KPG lagerhylsan är en exakt passande hållare för att styra KPG omröraraxel.
KPG omrörare består av en KPG omröraraxel och en KPG lagerhylsa. KPG lagerdelar tillverkas med hög noggrannhet och enhetlighet. De specificerade toleranserna för nominell diameter och passform upprätthålls genom noggranna kontroller. Detta garanterar utbytbarheten av KPG lagerhylsor och KPG omröraraxlar. På grund av det låga lagerspelet mellan löpytorna kan nästan absolut tätning och helt tyst gång uppnås med lämplig smörjning. KPG omrörare är ett alternativ till magnetomrörare och används för reaktionskärl som inte är åtkomliga underifrån när mycket trögflytande reaktionsblandningar ska omröras eller en hög omrörningshastighet krävs.
  • Hög noggrannhet och enhetlighet inom definierade toleranser för nominell diameter och passform
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
  • Slipad och polerad lageryta
  • Utbytbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Objektbeskrivning Omrörning av vätskor (för synteser); Omrörning vid hög omrörningshastighet; Monteringsstöd
Ledstorlek 10 mm
Standard konisk led nr HQ 10, NS 29/32