Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ KPG™ Omrörarlager, utbytbart, med standard jordkon, HP , HQ
Produktkod. p-7189417 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Standard konisk led nr:
HP 10, NS 24/29
HQ 10, NS 29/32
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10303561
Brand: DWK Life Sciences 245285603
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
KPG lagerhylsan är en exakt passande hållare för att styra KPG omröraraxel.
KPG omrörare består av en KPG omröraraxel och en KPG lagerhylsa. KPG lagerdelar tillverkas med hög noggrannhet och enhetlighet. De specificerade toleranserna för nominell diameter och passform upprätthålls genom noggranna kontroller. Detta garanterar utbytbarheten av KPG lagerhylsor och KPG omröraraxlar. På grund av det låga lagerspelet mellan löpytorna kan nästan absolut tätning och helt tyst gång uppnås med lämplig smörjning. KPG omrörare är ett alternativ till magnetomrörare och används för reaktionskärl som inte är åtkomliga underifrån när mycket trögflytande reaktionsblandningar ska omröras eller en hög omrörningshastighet krävs.
  • Hög noggrannhet och enhetlighet inom definierade toleranser för nominell diameter och passform
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
  • Slipad och polerad lageryta
  • Utbytbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Objektbeskrivning Omrörning av vätskor (för synteser); Omrörning vid hög omrörningshastighet; Monteringsstöd
Ledstorlek 10 mm
Standard konisk led nr HQ 10, NS 29/32