Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ KPG™ Omrörarskaft, 10 mm diameter, utbytbar, WG
Produktkod. p-7189399 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Typ:
Längd: 320 mm
Längd: 370 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10303991
Brand: DWK Life Sciences 245737401
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De KPG omröraraxeln är en omrörare som passar exakt på KPG lagerhylsa och är lämplig för omrörning av viskösa medier.
KPG omrörare består av en KPG omröraraxel och en KPG lagerhylsa. KPG lagerdelar tillverkas med hög noggrannhet och enhetlighet. De specificerade toleranserna för nominell diameter och passform upprätthålls genom noggranna kontroller. Detta garanterar utbytbarheten av KPG lagerhylsor och KPG omröraraxlar. På grund av det låga lagerspelet mellan löpytorna kan nästan absolut tätning och helt tyst gång uppnås med lämplig smörjning. KPG omrörare är ett alternativ till magnetomrörare och används för reaktionskärl som inte är åtkomliga underifrån när mycket trögflytande reaktionsblandningar ska omröras eller en hög omrörningshastighet krävs.
  • Hög noggrannhet och enhetlighet inom definierade toleranser för nominell diameter och passform
  • Slipad och polerad lageryta
  • Utbytbar
  • Ø10 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Objektbeskrivning Omrörning av vätskor (för synteser) vid höga hastigheter
Typ Längd: 320 mm
Ledstorlek 60