Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ KPG™ Omrörarskaft, 10 mm diameter, utbytbart, WS
Produktkod. 10120261 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Typ:
Längd: 320 mm
Längd: 370 mm
Längd: 410 mm
Längd: 440 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10120261
Brand: DWK Life Sciences 245838601
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De KPG omröraraxeln är en omrörare som passar exakt på KPG lagerhylsa och är lämplig för omrörning av viskösa medier.
KPG omrörare består av en KPG omröraraxel och en KPG lagerhylsa. KPG lagerdelar tillverkas med hög noggrannhet och enhetlighet. De specificerade toleranserna för nominell diameter och passform upprätthålls genom noggranna kontroller. Detta garanterar utbytbarheten av KPG lagerhylsor och KPG omröraraxlar. På grund av det låga lagerspelet mellan löpytorna kan nästan absolut tätning och helt tyst gång uppnås med lämplig smörjning. KPG omrörare är ett alternativ till magnetomrörare och används för reaktionskärl som inte är åtkomliga underifrån när mycket trögflytande reaktionsblandningar ska omröras eller en hög omrörningshastighet krävs.
  • Hög noggrannhet och enhetlighet inom definierade toleranser för nominell diameter och passform
  • Slipad och polerad lageryta
  • Utbytbar
  • Ø10 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Objektbeskrivning Omrörning vid hög omrörningshastighet
Typ Längd: 440 mm
Ledstorlek 25