Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ KPG™ Omrörarskaft, 10 mm diameter, utbytbart, WS
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
KPG omrörare består av en KPG omröraraxel och en KPG lagerhylsa. KPG lagerdelar tillverkas med hög noggrannhet och enhetlighet. De specificerade toleranserna för nominell diameter och passform upprätthålls genom noggranna kontroller. Detta garanterar utbytbarheten av KPG lagerhylsor och KPG omröraraxlar. På grund av det låga lagerspelet mellan löpytorna kan nästan absolut tätning och helt tyst gång uppnås med lämplig smörjning. KPG omrörare är ett alternativ till magnetomrörare och används för reaktionskärl som inte är åtkomliga underifrån när mycket trögflytande reaktionsblandningar ska omröras eller en hög omrörningshastighet krävs.
- Hög noggrannhet och enhetlighet inom definierade toleranser för nominell diameter och passform
- Slipad och polerad lageryta
- Utbytbar
- Ø10 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Objektbeskrivning | Omrörning vid hög omrörningshastighet |
| Typ | Längd: 410 mm |
| Ledstorlek | 25 |