Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ KPG™ Omrörarskaft, utbytbart, ihåligt
Produktkod. 15894638 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Typ:
Jordfog
Polerad
Ledstorlek:
WB 10
WB 16
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 15894638
Brand: DWK Life Sciences 286306809
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd som ett alternativ till magnetomrörare med hög viskositet eller höga omrörningshastigheter.
Ihålig DURAN™ KPG™ omröraraxlar används för vidare bearbetning till en mängd olika omrörare. De finns i kvaliteterna slipad och polerad. Lagerhylsan och omröraraxeln är exakt anpassade till varandra genom precisionsslipning.
  • Ihålig
  • Finns i polerad och slipad version
  • Lagerhylsan och omröraraxeln är exakt anpassade till varandra genom precisionsslipning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 50/Pk.
Objektbeskrivning Omrörning av reaktionslösningar med höga viskositeter eller vid höga omrörningshastigheter; För vidarebearbetning till olika omrörarformer och typer
Typ Polerad
Ledstorlek WB 10