Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ KPG™ Omrörarskaft, utbytbart, ihåligt
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Typ:
Jordfog
Polerad
Ledstorlek:
WB 10
WB 16
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
Ihålig DURAN™ KPG™ omröraraxlar används för vidare bearbetning till en mängd olika omrörare. De finns i kvaliteterna slipad och polerad. Lagerhylsan och omröraraxeln är exakt anpassade till varandra genom precisionsslipning.
- Ihålig
- Finns i polerad och slipad version
- Lagerhylsan och omröraraxeln är exakt anpassade till varandra genom precisionsslipning.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 50/Pk. |
| Objektbeskrivning | Omrörning av reaktionslösningar med höga viskositeter eller vid höga omrörningshastigheter; För vidarebearbetning till olika omrörarformer och typer |
| Typ | Polerad |
| Ledstorlek | WB 10 |