Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Liebig kondensor, (västkondensator), med 2 standardjordanslutningar och 2 påskruvade plastslanganslutningar
Produktkod. 10080051 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Standard konisk led nr:
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
Längd (metrisk):
160 mm
250 mm
400 mm
missing translation for 'unitSize'
Varje
Product Code. 10080051
missing translation for 'mfr': DWK Life Sciences 242518202
Only null left
Add to basket
Add to basket
Liebig-kondensorn är lämplig för att kondensera ångor från reaktionsblandningar (destillation).
Liebig-kondensorn är en av de mest kända typerna av kondensor och används för att destillera reaktionsblandningar. Kondensorn är ett rör med standardslipade ändar och en glasmantel. Kylvattnet matas genom manteln i motströmsprincip för att öka kylkapaciteten.
  • Relativt liten värmeväxlaryta och därmed relativt låg kylkapacitet
  • Två avtagbara plastoliver för in- och utlopp av kylmediet
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
För användning med (applikation) Produktkondensor för destillatseparationer; Destillering; Motströmskylning; Condestandard jordfogar med längd 250 mm (med standard jordfog 14/23, standard jordfog 24/29 och standard jordfog 29/32) och 400 mm (med standard jordfog 24/29) är specialstorlekar och inte enligt DIN
Längd (metrisk) 400 mm
Kvantitet 1 st
Standard konisk led nr NS 29/32
Material Borosilikatglas (3.3), PBT, polypropen, silikon