Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Liebig kondensor, (västkondensator), med 2 standardjordanslutningar och 2 påskruvade plastslanganslutningar
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
Liebig-kondensorn är en av de mest kända typerna av kondensor och används för att destillera reaktionsblandningar. Kondensorn är ett rör med standardslipade ändar och en glasmantel. Kylvattnet matas genom manteln i motströmsprincip för att öka kylkapaciteten.
- Relativt liten värmeväxlaryta och därmed relativt låg kylkapacitet
- Två avtagbara plastoliver för in- och utlopp av kylmediet
- Tät stängning på grund av standard jordfog
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Produktkondensor för destillatseparationer; Destillering; Motströmskylning; Condestandard jordfogar med längd 250 mm (med standard jordfog 14/23, standard jordfog 24/29 och standard jordfog 29/32) och 400 mm (med standard jordfog 24/29) är specialstorlekar och inte enligt DIN |
| Längd (metrisk) | 250 mm |
| Kvantitet | 1 st |
| Standard konisk led nr | NS 14/23 |
| Material | Borosilikatglas (3.3), PBT, polypropen, silikon |
| Typ | Icke-DIN storlek |