Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Liebig kondensor, (västkondensator), med 2 standardjordanslutningar och 2 påskruvade plastslanganslutningar
Produktkod. 10480493 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Standard konisk led nr:
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
Längd (metrisk):
160 mm
250 mm
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standard konisk led nr Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10480493 NS 24/29 400 mm Varje
10325441 NS 29/32 250 mm Varje
10756921 NS 14/23 160 mm Varje
10243171 NS 14/23 250 mm Varje
10365391 NS 24/29 250 mm Varje
10080051 NS 29/32 400 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10480493 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 242518108
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1085.00 SEK
    793.98 SEK / Paket med 1
    Save 291.02 SEK
    26% Av
I lager
Liebig-kondensorn är lämplig för att kondensera ångor från reaktionsblandningar (destillation).
Liebig-kondensorn är en av de mest kända typerna av kondensor och används för att destillera reaktionsblandningar. Kondensorn är ett rör med standardslipade ändar och en glasmantel. Kylvattnet matas genom manteln i motströmsprincip för att öka kylkapaciteten.
  • Relativt liten värmeväxlaryta och därmed relativt låg kylkapacitet
  • Två avtagbara plastoliver för in- och utlopp av kylmediet
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
Specifikationer
För användning med (applikation) Produktkondensor för destillatseparationer; Destillering; Motströmskylning; Condestandard jordfogar med längd 250 mm (med standard jordfog 14/23, standard jordfog 24/29 och standard jordfog 29/32) och 400 mm (med standard jordfog 24/29) är specialstorlekar och inte enligt DIN
Längd (metrisk) 400 mm
Kvantitet 1 st
Standard konisk led nr NS 24/29
Material Borosilikatglas (3.3), PBT, polypropen, silikon
Typ Icke-DIN storlek