Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Long Ground Socket, färdig
Produktkod. 15834828 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Ledstorlek:
17 mm
22 mm
28 mm
33 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 15834828
Brand: DWK Life Sciences 286558408
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För slipade fogar i högvakuumområdet.
DURAN™ hylsor i den långslipande varianten används ofta i högvakuumområdet.
  • Slipad (finare slipkvalitet, mindre grovhetsdjup)
  • Kort slipning för öppningar med låg platstillgång och lägre täthetskrav
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
  • Glasartiklar för vidare bearbetning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 50/Pk.
Objektbeskrivning Använd i högvakuumområdet; Installation i glasapparater och -anordningar
Ledstorlek 33 mm
Tjocklek (metrisk) vägg 2 mm