Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Long Ground Socket, färdig
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Ledstorlek:
17 mm
22 mm
28 mm
33 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
DURAN™ hylsor i den långslipande varianten används ofta i högvakuumområdet.
- Slipad (finare slipkvalitet, mindre grovhetsdjup)
- Kort slipning för öppningar med låg platstillgång och lägre täthetskrav
- Tät stängning på grund av standard jordfog
- Glasartiklar för vidare bearbetning
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 50/Pk. |
| Objektbeskrivning | Använd i högvakuumområdet; Installation i glasapparater och -anordningar |
| Ledstorlek | 28 mm |
| Tjocklek (metrisk) vägg | 2 mm |