Läs mer
WTW™ DURAN™ Mätflaska
Produktkod. 10400103
Change view
Volymprov (metriskt).:
500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volymprov (metriskt). Förpackningsstorlek
10400103 500 ml Varje
1 options
Produktkod. 10400103 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 209107
Beräknad leverans: 14-12-2026
WTW erbjuder ett brett utbud av mätflaskor och mätkärl med adaptrar för att mäta BSB, markandning, nedbrytbarhet enligt OECD 301F, fermenteringstester, biogas och mycket mer. De har alla testats i sina respektive applikationer och stöder därför noggranna mätningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Mätflaska Duran
Inkluderar 2 munstycken med 2 x VS25 skruvsatser för munstycke, 1 x GK 600 gummihylsa, 2 x SEP25 Septum för munstycken, 2 x STH25 stödhylsor för munstycke
Volymprov (metriskt). 500 ml