Läs mer
DWK Life Sciences Mätcylinder, med hexagonal bas, klass A, blå skala, ringgradering, med batchcertifikat och certifikat om överensstämmelse
Produktkod. 15270846 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
15270846 50 mL -
15280846 100 mL Paket med 2
15290846 250 mL Paket med 2
15200856 500 mL Paket med 2
15210856 1000 mL Varje
15220856 2000 mL Varje
15240846 5 mL Paket med 2
15250846 10 mL Paket med 2
15260846 25 mL Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15270846 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 213901706
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 24-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
DURAN™ Mätcylindrar är till för att hålla uppmätning av varierande mängder vätskor.
DURAN™ Mätcylindrar är till för att hålla uppmätning av varierande mängder vätskor. Finns i två olika noggrannhetsklasser – Klass A med gradering av huvudringpunkter och Klass B med linjegradering. För ytterligare differentiering har mätcylindrarna med noggrannhetsklass A en blå gradering medan B-klassens mätcylindrar en vit gradering. Volyminnehållstoleranser för mät- och blandningscylindrar överensstämmer med DIN och ISO noggrannhetsgränser. Således kan den önskade koncentrationen skapas exakt. Mätcylindrar med satsnummer och noggrannhetsklass A levereras med satscertifikat. Detta certifikat dokumenterar medelvärdet som erhållits vid mätning av partiet i fråga, standardavvikelsen och utfärdandedagen. Batchcertifikaten kan även hämtas online. Batchnumret består av fyra siffror. De två första siffrorna anger produktionsåret och följande två siffror anger partiet, t.ex.: 18.01.
  • Kalibreringen baseras på den hällda volymen (In) vid en referenstemperatur på +°20 C
  • Stor hexagonal bas utrustad med tre knoppar som ökar dess stabilitet och förhindrar cylindern från att rulla
  • En jämn väggtjocklek över hela mätområdet förhindrar kilfel
  • Påbränt, mycket hållbart blått tryck
  • Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
  • Med cirkulära ringgraderingar
  • Volyminnehållstoleranserna överensstämmer med noggrannhetsklass A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Borosilikatglas (3.3)
Kapacitet (metrisk) 50 mL
För användning med (applikation) Mätning av vätskemängder; Spädningslösningar; Blanda flera komponenter; Volumetrisk mätning; För att säkerställa en lång livslängd för dina volymetriska glasvaror och för att utesluta möjliga volymförändringar, bör dessa glasprodukter inte värmas över + 250 °C i torkskåp eller sterilisatorer
Inkluderar 2/Pk.
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Tolerans ±0,5 ml
Diameter (metrisk) Yttre 25 mm