Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Mätcylinder med sexkantig bas, klass A, blå skala, ringgradering, med batchcertifikat och överensstämmelsecertifikat
Produktkod. 15280846 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15280846 100 mL Paket med 2
15270846 50 mL -
15290846 250 mL Paket med 2
15200856 500 mL Paket med 2
15210856 1000 mL Varje
15220856 2000 mL Varje
15240846 5 mL Paket med 2
15250846 10 mL Paket med 2
15260846 25 mL Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15280846 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 213902402
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    374.00 SEK
    313.14 SEK / Paket med 2
    Save 60.86 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
I lager
DURAN™ Mätcylindrar är till för att hålla uppmätning av varierande mängder vätskor.
DURAN™ Mätcylindrar är till för att hålla uppmätning av varierande mängder vätskor. Finns i två olika noggrannhetsklasser – Klass A med gradering av huvudringpunkter och Klass B med linjegradering. För ytterligare differentiering har mätcylindrarna med noggrannhetsklass A en blå gradering medan B-klassens mätcylindrar en vit gradering. Volyminnehållstoleranser för mät- och blandningscylindrar överensstämmer med DIN och ISO noggrannhetsgränser. Således kan den önskade koncentrationen skapas exakt. Mätcylindrar med satsnummer och noggrannhetsklass A levereras med satscertifikat. Detta certifikat dokumenterar medelvärdet som erhållits vid mätning av partiet i fråga, standardavvikelsen och utfärdandedagen. Batchcertifikaten kan även hämtas online. Batchnumret består av fyra siffror. De två första siffrorna anger produktionsåret och följande två siffror anger partiet, t.ex.: 18.01.
  • Kalibreringen baseras på den hällda volymen (In) vid en referenstemperatur på +°20 C
  • Stor hexagonal bas utrustad med tre knoppar som ökar dess stabilitet och förhindrar cylindern från att rulla
  • En jämn väggtjocklek över hela mätområdet förhindrar kilfel
  • Påbränt, mycket hållbart blått tryck
  • Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
  • Med cirkulära ringgraderingar
  • Volyminnehållstoleranserna överensstämmer med noggrannhetsklass A
Specifikationer
Material Borosilikatglas (3.3)
Kapacitet (metrisk) 100 mL
För användning med (applikation) Mätning av vätskemängder; Spädningslösningar; Blanda flera komponenter; Volumetrisk mätning; För att säkerställa en lång livslängd för dina volymetriska glasvaror och för att utesluta möjliga volymförändringar, bör dessa glasprodukter inte värmas över + 250 °C i torkskåp eller sterilisatorer
Inkluderar 2/Pk.
skala Blue tog examen
Examen 1 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Sterilitet Icke-steril
Kalibrering Att innehålla
Bastyp Hexagonal
Skala Färg Blått
Klass Klass A
Höjd (metrisk) 256 mm
Certifikat och efterlevnad ISO 4788
Tolerans ±0,5 ml
Produkttyp Graderad mätcylinder
Diameter (metrisk) Yttre 29 mm