Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Mätcylinder, med hexagonal bas, klass B, låg form, vit skala, med gradering
DURAN™ Mätcylindrar är till för att hålla uppmätning av varierande mängder vätskor.
Brand:  DWK Life Sciences 213951402
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 15251719
  • 326.00 SEK / Paket med 2
Bara null kvar
Beräknad leverans: 25-08-2025
Beskrivning
DURAN™ Mätcylindrar, lågform, är till för att hålla uppmätning av varierande mängder vätskor. Mätcylindrarna i klass B är av låg form och har en linjegradering och en vit skala. Volyminnehållstoleranser för mät- och blandningscylindrar överensstämmer med DIN och ISO noggrannhetsgränser. Således kan den önskade koncentrationen skapas exakt. Batchcertifikaten för blandningscylindrarna finns även att ladda ner online.
  • Kalibreringen baseras på den hällda volymen (In) vid en referenstemperatur på +°20 C
  • Stor hexagonal bas utrustad med tre knoppar som ökar dess stabilitet och förhindrar cylindern från att rulla
  • En jämn väggtjocklek över hela mätområdet förhindrar kilfel
  • Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
  • Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
  • Volyminnehållstoleranserna överensstämmer med noggrannhetsklass B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
±0,5 ml
25 mm
Mätning av vätskemängder; Spädningslösningar; Blanda flera komponenter; Volumetrisk mätning; För att säkerställa en lång livslängd för dina volymetriska glasvaror och för att utesluta möjliga volymförändringar, bör dessa glasprodukter inte värmas över + 250 °C i torkskåp eller sterilisatorer
Autoklaveringsbar
Borosilikatglas (3.3)
25 mL
2/Pk.
250 °C
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
One moment while we fetch your results.
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
DWK Life Sciences DURAN™ Mätcylinder, med hexagonal bas, klass B, låg form, vit skala, med gradering > 25 mL