Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Mätcylinder, med hexagonal bas, klass B, låg form, vit skala, med gradering
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
DURAN™ Mätcylindrar, lågform, är till för att hålla uppmätning av varierande mängder vätskor. Mätcylindrarna i klass B är av låg form och har en linjegradering och en vit skala. Volyminnehållstoleranser för mät- och blandningscylindrar överensstämmer med DIN och ISO noggrannhetsgränser. Således kan den önskade koncentrationen skapas exakt. Batchcertifikaten för blandningscylindrarna finns även att ladda ner online.
- Kalibreringen baseras på den hällda volymen (In) vid en referenstemperatur på +°20 C
- Stor hexagonal bas utrustad med tre knoppar som ökar dess stabilitet och förhindrar cylindern från att rulla
- En jämn väggtjocklek över hela mätområdet förhindrar kilfel
- Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
- Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
- Volyminnehållstoleranserna överensstämmer med noggrannhetsklass B
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| För användning med (applikation) | Mätning av vätskemängder; Spädningslösningar; Blanda flera komponenter; Volumetrisk mätning; För att säkerställa en lång livslängd för dina volymetriska glasvaror och för att utesluta möjliga volymförändringar, bör dessa glasprodukter inte värmas över + 250 °C i torkskåp eller sterilisatorer |
| Inkluderar | 2/Pk. |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Tolerans | ±1 ml |
| Diameter (metrisk) Yttre | 29 mm |