Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Mätcylinder, med sexkantig bas, klass B, vit skala, med gradering
Produktkod. 13334981 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 13334981
Brand: DWK Life Sciences 213960707
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
DURAN™ Mätcylindrar är till för att hålla uppmätning av varierande mängder vätskor.
DURAN™ Mätcylindrar är till för att hålla uppmätning av varierande mängder vätskor. Mätcylindrarna i klass B har en linjegradering och en vit skala. Volyminnehållstoleranser för mät- och blandningscylindrar överensstämmer med DIN och ISO noggrannhetsgränser. Således kan den önskade koncentrationen skapas exakt. Batchcertifikaten för blandningscylindrarna finns även att ladda ner online.
  • Kalibreringen baseras på den hällda volymen (In) vid en referenstemperatur på +°20 C
  • Stor hexagonal bas utrustad med tre knoppar som ökar dess stabilitet och förhindrar cylindern från att rulla
  • En jämn väggtjocklek över hela mätområdet förhindrar kilfel
  • Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
  • Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
  • Volyminnehållstoleranserna överensstämmer med noggrannhetsklass B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Toleransmått ±0,1 ml
Material Borosilikatglas (3.3)
Diameter (metrisk) Utsida 12 mm
Kapacitet (metrisk) 5 mL
För användning med (applikation) Mätning av vätskemängder; Spädningslösningar; Blanda flera komponenter; Volumetrisk mätning; För att säkerställa en lång livslängd för dina volymetriska glasvaror och för att utesluta möjliga volymförändringar, bör dessa glasprodukter inte värmas över + 250 °C i torkskåp eller sterilisatorer
Inkluderar 2/Pk.
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Max. Temperatur 250 °C