Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Medelhalsade flaskor med rund botten
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Diameter (metrisk) Yttre:
31 mm
45 mm
51 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
Standard konisk fog:
NS 14/23
NS 29/32
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av Duran™ glas
- Överensstämmer med DIN EN ISO 4797 standarder
- Inkluderar konisk jordfog
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 4797 |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | Borsilikatglas, Duran Glas |
| Hals stil | Intermediär |
| Standard konisk fog | NS 29/32 |
| Bottenform | Rund |
| Diameter (metrisk) Yttre | 105 mm |