Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Medelhalsade flaskor med rund botten
Produktkod. 15370885
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Diameter (metrisk) Yttre:
31 mm
45 mm
51 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
Standard konisk fog:
NS 14/23
NS 29/32
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre Standard konisk fog Förpackningsstorlek
15370885 25 mL 45 mm NS 14/23 Paket med 10
10483861 1000 mL 131 mm NS 29/32 Paket med 10
15360895 10 mL 31 mm NS 14/23 Paket med 10
10559421 100 mL 64 mm NS 29/32 Varje
11737425 100 mL 64 mm NS 29/32 -
10589611 2000 mL 166 mm NS 29/32 Varje
10211551 250 mL 85 mm NS 29/32 Paket med 10
11915956 500 mL 105 mm NS 29/32 -
10220831 500 mL 105 mm NS 29/32 Varje
10710992 50 mL 51 mm NS 14/23 -
10508851 50 mL 51 mm NS 29/32 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 15370885 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 03001422
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av Duran™ glas. Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Medelhalsade rundbottnade kolvar inkluderar en konisk slipad fog.
  • Tillverkad av Duran™ glas
  • Överensstämmer med DIN EN ISO 4797 standarder
  • Inkluderar konisk jordfog
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 4797
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Material Borsilikatglas, Duran Glas
Hals stil Intermediär
Standard konisk fog NS 14/23
Bottenform Rund
Diameter (metrisk) Yttre 45 mm