Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Medelhalsade flaskor med rund botten
Produktkod. p-8000684
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Diameter (metrisk) Yttre:
31 mm
45 mm
51 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
Standard konisk fog:
NS 14/23
NS 29/32
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 10483861
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 03002970
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av Duran™ glas. Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Medelhalsade rundbottnade kolvar inkluderar en konisk slipad fog.
  • Tillverkad av Duran™ glas
  • Överensstämmer med DIN EN ISO 4797 standarder
  • Inkluderar konisk jordfog
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 4797
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Borsilikatglas, Duran Glas
Hals stil Intermediär
Standard konisk fog NS 29/32
Bottenform Rund
Diameter (metrisk) Yttre 131 mm