Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Membranventilerande GL-skruvlock, blå PP, insvetsat ePTFE-membran för tryckutjämning under autoklavering
Produktkod. 15856921 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Trådstorlek (metrisk):
GL 25
GL 32
GL 45
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Trådstorlek (metrisk) Förpackningsstorlek
15856921 GL 32 Paket med 5
15846921 GL 25 Paket med 5
15866921 GL 45 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15856921 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 291181907
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    495.00 SEK
    416.74 SEK / Paket med 5
    Save 78.26 SEK
    15% Av
I lager
DURAN™ Membranventilerande GL-skruvlock, blå PP, insvetsat ePTFE-membran för tryckutjämning under autoklavering möjliggör säker ångsterilisering av mediaflaskor. Det 0,2 μm ePTFE-membranet möjliggör sterilt gasutbyte och tryckutjämning samtidigt som flaskans innehåll hålls sterilt.
  • Tryckutjämning under ångsterilisering, 0,2 μm ePTFE-membranet möjliggör automatisk steril gasutbyte i två riktningar
  • Mikroporös ePTFE-membran blockerar inträngning av vätskor eller fasta ämnen och håller flaskinnehållet sterilt under hela autoklavcykeln
  • Ökad gasutbyteshastighet på grund av tunn 0,2 μm ePTFE-membran kombinerat med större ventilationsöppningar
  • PTFE-membran och polypropennät är ultraljudssvetsade på plats och bildar en hållbar tätning
  • Återanvändbar och kostnadseffektiv — ersättning rekommenderas efter 3 till 5 autoklavcykler eller om membranet skadas eller blir kontaminerat
  • ePTFE-membranet följer USP 121 °C klass VI; stöds av polypropennät
  • Kompatibel med GL 25, GL 32 och GL 45 DIN-gängade laboratorieflaskor; idealisk för lagring eller transport av gasgenererande medier
Specifikationer
Färg Blått
För användning med (applikation) Tryckutjämning under ångsterilisering/autoklavering av media eller buffertar; Sterilt gasutbyte för aeroba mikrobiella, shaker- och suspensionscellkulturer; Autoklavering av media och buffertar; Korttidsförvaring av steriliserade medier; Lagring av gasgenererande material
Material Polypropen, ePTFE
Kvantitet 5/Pk.
Sterilitet Icke-steril
Trådstorlek (metrisk) GL 32
Diameter (metrisk) 41 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Kapsyl