Läs mer
DWK Life Sciences Membranventilation GL-skruvlock, blå PP, insvetsad expanderad PTFE-membran, membran för tryckutjämning under autoklavering
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
Skruvlocket kan stängas ordentligt eftersom membranet tillåter ett automatiskt sterilt gasutbyte, vilket möjliggör säker tryckutjämning under autoklavcykeln och samtidigt säkerställer steriliteten hos flaskans innehåll. DURAN™ Original GL skruvlockade laboratorieflaskor är idealiska behållare för sterilisering och förvaring av media eller buffertlösningar. Det rekommenderas dock starkt att under autoklaveringscykeln endast locken dras åt löst. Uppvärmningstiderna minskar om ångan lätt kan tränga in i flaskans innehåll. Lösa lock minskar också risken för fel på grund av tryckuppbyggnad inuti flaskan, som kan nå 400 kPa (absolut). Dessutom kommer att dra åt skruvlocken omedelbart efter autoklavering, resultera i ett vakuum som orsakas av kylningen av ångan. Detta kan leda till flaskfel och är särskilt viktigt för större flaskor. För att övervinna dessa begränsningar utvecklades de sterila ventileringsmembranets skruvlock.
- Tryckutjämning under ångsterilisering
- Den mikroporösa strukturen hos ePTFE-membranet möjliggör sterilt gasutbyte i två riktningar, samtidigt som det blockerar penetreringen av vätskor eller fasta ämnen och flaskans innehåll förblir sterilt
- Ökad gasväxelkurs på grund av tunn 0,2-μ m ePTFE-membran, kombinerat med större ventilationsöppningar
- PTFE-membranet och dess polypropennätstöd är ultraljudsvetsade på plats och bildar en hållbar tätning
- Kostnadseffektivt eftersom locken kan återanvändas flera gånger (byte rekommenderas efter 3 till 5 autoklavcykler på grund av hållbarhet, eller om membranet blir skadat eller förorenat)
- Polytetrafluoretylen (ePTFE) membran (överensstämmer med USP °121 C Klass VI) med polypropennät
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Tryckutjämning under ångsterilisering/autoklavering av media eller buffertar; Sterilt gasutbyte för aeroba mikrobiella, shaker- och suspensionscellkulturer; Autoklavering av media och buffertar; Korttidsförvaring av steriliserade medier; Lagring av gasgenererande material |
| Material | Polypropen, ePTFE |
| Kvantitet | 5/Pk. |
| Trådstorlek (metrisk) | GL 25 |
| Diameter (metrisk) | 33 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |