Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Mikrobyrett, med Schellbach rand och glasnyckel, Klass AS
Produktkod. 10673982 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA per reaktion
2 ml
5 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10673982 50 pmol RNA per reaktion Varje
10335391 2 ml Varje
10171881 5 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10673982 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 243201108
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2195.00 SEK
    1805.39 SEK / Paket med 1
    Save 389.61 SEK
    17% Av
I lager
Deras exakta skalning gör dem särskilt lämpliga för titrimetriska ändamål. Mängden vätska som krävs för titrering, men tidigare okänd, kan avläsas mycket noggrant efter att reaktionen har avslutats. Mikroburetter används för titrering
Originalet DURAN™ byretter är gjorda av mycket kemiskt resistent borosilikatglas 3.3. Deras exakta skalning gör dem särskilt lämpliga för titrimetriska ändamål. Mängden vätska som krävs för titrering, men tidigare okänd, kan avläsas mycket noggrant efter att reaktionen har avslutats. Justering görs för att dränera (Ex) för + 20 °C referenstemperatur. Detta innebär att mängderna kan tas exakt efter skalan, eftersom vätskans vidhäftning till glaset togs i beaktande vid kalibreringen. Toleranserna för volymen motsvarar felgränserna för ISO och DIN. DURAN™ byretter finns med glas- eller PTFE-nycklar. Till skillnad från glasnycklar behöver PTFE-nycklar inte vara smorda, vilket förenklar arbetet i laboratoriet. Mikrobyretter med batchnummer och noggrannhetsklass AS levereras med ett batchcertifikat. Detta certifikat dokumenterar medelvärdet som erhållits vid mätning av partiet i fråga, standardavvikelsen och utfärdandedagen. Batchcertifikaten kan även hämtas online. Batchnumret består av fyra siffror. De två första siffrorna anger produktionsåret och följande två siffror anger partiet, t.ex.: 18.01.
  • Kalibreringen baseras på den uthällda volymen (Ex) vid en referenstemperatur på +°20 C
  • Graderade, huvudvolymer ringmarkerade
  • Med Schellbach rand
  • Med rak standardavstängningskran på marken
  • 30 sekunders väntetid
  • Volyminnehållstoleranserna överensstämmer med noggrannhetsklass AS
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 50 pmol RNA per reaktion
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) Titrering; Volumetrisk mätning; Mätanalys
Inkluderar 1/Pk.
Tolerans ±0,01 ml