Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Mikrobyrett, med Schellbach rand och PTFE-nyckel, klass AS
Produktkod. 16219710 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Klass AS 5 ml
Produktkod.
16219710 Klass AS 5 ml
1 options
Produktkod. 16219710 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 243212208
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Deras exakta skalning gör dem särskilt lämpliga för titrimetriska ändamål. Mängden vätska som krävs för titrering, men tidigare okänd, kan avläsas mycket noggrant efter att reaktionen har avslutats. Mikroburetter används för titrering
Originalet DURAN™ byretter är gjorda av mycket kemiskt resistent borosilikatglas 3.3. Deras exakta skalning gör dem särskilt lämpliga för titrimetriska ändamål. Mängden vätska som krävs för titrering, men tidigare okänd, kan avläsas mycket noggrant efter att reaktionen har avslutats. Justering görs för att dränera (Ex) för + 20 °C referenstemperatur. Detta innebär att mängderna kan tas exakt efter skalan, eftersom vätskans vidhäftning till glaset togs i beaktande vid kalibreringen. Toleranserna för volymen motsvarar felgränserna för ISO och DIN. DURAN™ byretter finns med glas- eller PTFE-nycklar. Till skillnad från glasnycklar behöver PTFE-nycklar inte vara smorda, vilket förenklar arbetet i laboratoriet. Mikrobyretter med batchnummer och noggrannhetsklass AS levereras med ett batchcertifikat. Detta certifikat dokumenterar medelvärdet som erhållits vid mätning av partiet i fråga, standardavvikelsen och utfärdandedagen. Batchcertifikaten kan även hämtas online. Batchnumret består av fyra siffror. De två första siffrorna anger produktionsåret och följande två siffror anger partiet, t.ex.: 18.01.
  • Kalibreringen baseras på den uthällda volymen (Ex) vid en referenstemperatur på +°20 C
  • Graderade, huvudvolymer ringmarkerade
  • Med Schellbach rand
  • Med rak standardavstängningskran på marken
  • 30 sekunders väntetid
  • Volyminnehållstoleranserna överensstämmer med noggrannhetsklass AS
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) Titrering; Volumetrisk mätning; Mätanalys
Antal per förpackning 2/Pk.
Inkluderar Schellbach Rand
Kranmaterial PTFE-nyckel
Tolerans ±0,01 ml
Klass Klass AS