Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Blandningscylinder, med hexagonal bas, klass A
Produktkod. 15230856 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
15230856 10 mL Paket med 2
15240856 25 mL Paket med 2
15250856 50 mL Paket med 2
15260856 100 mL Paket med 2
15270856 250 mL Paket med 2
15280856 500 mL Paket med 2
15290856 1000 mL Varje
15200866 2000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15230856 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 246180856
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
DURAN™ Blandningscylindrar är till för att späda lösningar och blanda flera komponenter i ett givet kvantitetsförhållande.
DURAN™ Blandningscylindrar är till för att späda lösningar och blanda flera komponenter i ett givet kvantitetsförhållande. Finns i två olika noggrannhetsklasser – Klass A med gradering av huvudringpunkter och Klass B med linjegradering. För ytterligare differentiering har blandningscylindrarna med noggrannhet Klass A en blå gradering och B Klass blandningscylindrarna en vit gradering. Volyminnehållstoleranser för mät- och blandningscylindrar överensstämmer med DIN och ISO noggrannhetsgränser. Således kan den önskade koncentrationen ställas in exakt. Blandningscylindrar med satsnummer och noggrannhetsklass A levereras med satscertifikat. Detta certifikat dokumenterar medelvärdet som erhållits vid mätning av partiet i fråga, standardavvikelsen och utfärdandedagen. Batchcertifikaten kan även hämtas online. Batchnumret består av fyra siffror. De två första siffrorna anger produktionsåret och följande två siffror anger partiet, t.ex.: 18.01.
  • Kalibrering baserad på den hällda volymen (In) vid en referenstemperatur på +°20 C
  • En jämn väggtjocklek över hela mätområdet förhindrar kilfel
  • Stor hexagonal bas utrustad med tre knoppar som ökar dess stabilitet och förhindrar cylindern från att rulla
  • Levereras med ergonomisk polyetenpropp för enkel och säker åtdragning eller borttagning
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
  • Påbränt, mycket hållbart blått tryck
  • Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
  • Med cirkulära ringgraderingar
  • Volyminnehållstoleranserna överensstämmer med noggrannhetsklass A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tolerans ±0,1 ml
Material Borosilikatglas (3.3), polyeten
Kapacitet (metrisk) 10 mL
För användning med (applikation) Mätning av vätskemängder; Spädningslösningar; Blanda flera komponenter; Volumetrisk mätning; För att säkerställa en lång livslängd för dina volymetriska glasvaror och för att utesluta möjliga volymförändringar, bör dessa glasprodukter inte värmas över + 250 °C i torkskåp eller sterilisatorer
Inkluderar 2/Pk.
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Yttre 14 mm