Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Blandningscylinder, med sexkantig bas, klass B
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
DURAN™ Blandningscylindrar är till för att späda lösningar och blanda flera komponenter i ett givet kvantitetsförhållande. Blandningscylindrarna i klass B har en linjegradering och en vit skala. Volyminnehållstoleranser för mät- och blandningscylindrar överensstämmer med DIN och ISO noggrannhetsgränser.
- Kalibreringen baseras på den hällda volymen (In) vid en referenstemperatur på +°20 C
- Stor hexagonal bas utrustad med tre knoppar som ökar dess stabilitet och förhindrar cylindern från att rulla
- En jämn väggtjocklek över hela mätområdet förhindrar kilfel
- Levereras med oktagonal polyetenpropp
- Tät stängning på grund av standard jordfog
- Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
- Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
- Volyminnehållstoleranserna överensstämmer med noggrannhetsklass B
Specifikationer
Specifikationer
| Tolerans | ±10 ml |
| Material | Borosilikatglas (3.3), polyeten |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| För användning med (applikation) | Mätning av vätskemängder; Spädningslösningar; Blanda flera komponenter; Volumetrisk mätning; För att säkerställa en lång livslängd för dina volymetriska glasvaror och för att utesluta möjliga volymförändringar, bör dessa glasprodukter inte värmas över + 250 °C i torkskåp eller sterilisatorer |
| Inkluderar | 1/Pk. |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Yttre | 65 mm |