Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Blandningscylinder, med sexkantig bas, klass B
Produktkod. 15291769 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15291769 50 mL Paket med 2
15201779 100 mL Paket med 2
15211779 250 mL Paket med 2
15221779 500 mL Paket med 2
15281769 25 mL Paket med 2
10324961 1000 mL Varje
10469342 2000 mL Varje
15271769 10 mL Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15291769 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 216181703
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    626.85 SEK
    594.45 SEK / Paket med 2
    Save 32.40 SEK
    5% Av
I lager
DURAN™ Blandningscylindrar är till för att späda lösningar och blanda flera komponenter i ett givet kvantitetsförhållande.
DURAN™ Blandningscylindrar är till för att späda lösningar och blanda flera komponenter i ett givet kvantitetsförhållande. Blandningscylindrarna i klass B har en linjegradering och en vit skala. Volyminnehållstoleranser för mät- och blandningscylindrar överensstämmer med DIN och ISO noggrannhetsgränser.
  • Kalibreringen baseras på den hällda volymen (In) vid en referenstemperatur på +°20 C
  • Stor hexagonal bas utrustad med tre knoppar som ökar dess stabilitet och förhindrar cylindern från att rulla
  • En jämn väggtjocklek över hela mätområdet förhindrar kilfel
  • Levereras med oktagonal polyetenpropp
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
  • Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
  • Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
  • Volyminnehållstoleranserna överensstämmer med noggrannhetsklass B
Specifikationer
Tolerans ±1 ml
Material Borosilikatglas (3.3), polyeten
Kapacitet (metrisk) 50 mL
För användning med (applikation) Mätning av vätskemängder; Spädningslösningar; Blanda flera komponenter; Volumetrisk mätning; För att säkerställa en lång livslängd för dina volymetriska glasvaror och för att utesluta möjliga volymförändringar, bör dessa glasprodukter inte värmas över + 250 °C i torkskåp eller sterilisatorer
Inkluderar 2/Pk.
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Yttre 25 mm