Läs mer
SI Analytics™ DURAN™ Fuktfälla
Produktkod. 10099960 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
Storlek:
NS 14
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
10099960 NS 14 Varje
1 options
Produktkod. 10099960 Leverantör SI Analytics™ Leverantörsnummer 285213939
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    607.00 SEK
    600.91 SEK / Paket med 1
    Save 6.09 SEK
    1% Av
I lager
SI Analytics™ DURAN™ Moisture Trap är en färglös fälla som är designad för att användas med flasktopp TZ 1508.
  • Färglös
  • Har en halsstorlek på 14
  • För användning med flasktopp TZ 1508
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Färglös
Typ Fuktfälla
Storlek NS 14