Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Multi-Connector Cap, GL 45, Slangkopplingar, för peristaltiska slangar, 2, 3, 4 eller 5 slangkopplingar, Röd PBT skruvlock
Produktkod. 16464460 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Produkttyp:
Anslutningslock (2-portar)
Anslutningslock (4-portar)
Kontaktlock (3-portar)
Kontaktlock (5-portar)
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp
16464460 Kontaktlock (3-portar)
16454954 Anslutningslock (2-portar)
16474460 Anslutningslock (4-portar)
16464954 Kontaktlock (5-portar)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16464460 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 292642807
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1960.09 SEK
    1745.04 SEK / Paket med 1
    Save 215.05 SEK
    10% Av
Beräknad leverans: 04-12-2026
2, 3, 4 eller 5 peristaltiska slanganslutningar för GL 45 DURAN™ flaskor.
Den återanvändbara DURAN™ GL 45 Connection Cap System är idealiskt för aseptisk vätskeöverföring in i eller ut ur DURAN™ flaskor med peristaltisk pumpslang. Skruvlocken passar alla DURAN™ Original GL 45 laboratorieflaskor 100 ml och större. De hullingförsedda slanganslutningarna (4,2 mm ytterdiameter) accepterar smala BPT peristaltisk pumpslang med en innerdiameter på 3,2 mm (1/8).
  • Kepsar har en GL 45-gänga som passar DURAN™ flaskor
  • Hullingförsedda hanslanganslutningar är lämpliga för att fästa peristaltiska PBT-slangar med en innerdiameter på 4,2 mm
  • Finns med 2, 3, 4 eller 5 rostfria stål (316L) hullingförsedda slangkopplingar
  • Autoklaverbar vid 121° C eller 134 °C
  • Byggmaterial är certifierade som godkända för kontakt med livsmedel
  • Återanvändbar med lång livslängd
Specifikationer
För användning med (applikation) Medieförsörjning för små bioreaktorer; Fed-batch bioreaktor; Perfusionskrets för cellodling; Syresättning/luftning av mycket små prover; Används i en mikroreaktor för kemi
Produkttyp Kontaktlock (3-portar)