Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Multi-Connector Cap, GL 45, Slangkopplingar, för peristaltiska slangar, 2, 3, 4 eller 5 slangkopplingar, Röd PBT skruvlock
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
Den återanvändbara DURAN™ GL 45 Connection Cap System är idealiskt för aseptisk vätskeöverföring in i eller ut ur DURAN™ flaskor med peristaltisk pumpslang. Skruvlocken passar alla DURAN™ Original GL 45 laboratorieflaskor 100 ml och större. De hullingförsedda slanganslutningarna (4,2 mm ytterdiameter) accepterar smala BPT peristaltisk pumpslang med en innerdiameter på 3,2 mm (1/8).
- Kepsar har en GL 45-gänga som passar DURAN™ flaskor
- Hullingförsedda hanslanganslutningar är lämpliga för att fästa peristaltiska PBT-slangar med en innerdiameter på 4,2 mm
- Finns med 2, 3, 4 eller 5 rostfria stål (316L) hullingförsedda slangkopplingar
- Autoklaverbar vid 121° C eller 134 °C
- Byggmaterial är certifierade som godkända för kontakt med livsmedel
- Återanvändbar med lång livslängd
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Medieförsörjning för små bioreaktorer; Fed-batch bioreaktor; Perfusionskrets för cellodling; Syresättning/luftning av mycket små prover; Används i en mikroreaktor för kemi |
| Produkttyp | Anslutningslock (4-portar) |