Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Multi-Connector Cap, GL 45, Slangkopplingar, för peristaltiska slangar, 2, 3, 4 eller 5 slangkopplingar, Röd PBT skruvlock
Produktkod. p-7189366 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Produkttyp:
Kontaktlock (2-portar)
Kontaktlock (3-portar)
Kontaktlock (4-portar)
Kontaktlock (5-portar)
Produktkod. 16454954
Brand: DWK Life Sciences 292632806
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
2, 3, 4 eller 5 peristaltiska slanganslutningar för GL 45 DURAN™ flaskor.
Den återanvändbara DURAN™ GL 45 Connection Cap System är idealiskt för aseptisk vätskeöverföring in i eller ut ur DURAN™ flaskor med peristaltisk pumpslang. Skruvlocken passar alla DURAN™ Original GL 45 laboratorieflaskor 100 ml och större. De hullingförsedda slanganslutningarna (4,2 mm ytterdiameter) accepterar smala BPT peristaltisk pumpslang med en innerdiameter på 3,2 mm (1/8).
  • Kepsar har en GL 45-gänga som passar DURAN™ flaskor
  • Hullingförsedda hanslanganslutningar är lämpliga för att fästa peristaltiska PBT-slangar med en innerdiameter på 4,2 mm
  • Finns med 2, 3, 4 eller 5 rostfria stål (316L) hullingförsedda slangkopplingar
  • Autoklaverbar vid 121° C eller 134 °C
  • Byggmaterial är certifierade som godkända för kontakt med livsmedel
  • Återanvändbar med lång livslängd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Medieförsörjning för små bioreaktorer; Fed-batch bioreaktor; Perfusionskrets för cellodling; Syresättning/luftning av mycket små prover; Används i en mikroreaktor för kemi
Produkttyp Kontaktlock (2-portar)